Verde de bromocresol ≥95% (dye content), en polvo, AnalaR NORMAPUR® ACS indicador de pH
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: 3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
85911.080EA 32.4 EUR
85911.080 85911.100
Verde de bromocresol ≥95% (dye content), en polvo, AnalaR NORMAPUR® ACS indicador de pH
Verde de bromocresol
Formula: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
MW: 698.02 g/mol
Pto. de fusión: 217…218 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005874
Núm. CAS: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
Índice Merck: 13,01370
Order Now
Resultados test especificaciones
Dye content (spectrophotometrically) ≥ 95 %
Appearance Yellow to tan powder
Appearance of solution Conforms
Identification (IR) Passes test
Sensitivity Passes test
Transition range (according to ACS) Passes test
Visual transition interval pH 3.8 - pH 5.4
Loss on drying (110°C) ≤ 3 %