Metiletilcetona ≥99%, ChromAR® for liquid chromatography, para espectrofotometría UV, Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: MEKButanona2-ButanonaEtilmetilcetona
Management of Change (MOC) category = N
6206-25EA 0 EUR
MACR6206-08 6206-25
Metiletilcetona ≥99%, ChromAR® for liquid chromatography, para espectrofotometría UV, Macron Fine Chemicals™
Metiletilcetona
Formula: C₂H₅COCH₃
MW: 72,11 g/mol
Pto. Ebullición: 79,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –86 °C
Densidad: 0,8054 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011648
Núm. CAS: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3,II
IR: 01-2119457290-43
Índice Merck: 12,06149
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (CH₃COCH₂CH₃) (by GC) ≥99.0 %
ACS - Color ≤15
ACS - Residue after Evaporation ≤5 ppm
ACS - Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.08 %
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 329 nm ≤1.00
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 335 nm ≤0.50
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 344 nm ≤0.05
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 350 - 400 nm ≤0.01
Titrable Acid (meq/g) ≤0.0005
Filtered through a 0.2 micron filter.
Appearance (clear, colorless liquid)