di-Sodio tetraborato, anhidro ≥98%, AnalaR NORMAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Borax, Sodium tetraborate
87097.230EA 70.6 EUR
87097.230 87097.290 87097.460
di-Sodio tetraborato, anhidro ≥98%, AnalaR NORMAPUR®
di-Sodio tetraborato
Formula: Na₂B₄O₇
MW: 201.22 g/mol
Pto. Ebullición: 1575 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 742 °C
Densidad: 2.38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081185
Núm. CAS: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
IR: 01-2119490790-32
Índice Merck: 12,08733
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (acidimetric) min. 98 %
Insoluble in water max. 0,05 %
Chlorides (Cl) max. 0,05 %
Phosphates (as PO4) max. 0,005 %
Sulfates (SO4) max. 0,05 %
Calcium (Ca) max. 0,02 %
Copper (Cu) max. 0,005 %
Heavy metals (as Pb) max. 0,005 %
Iron (Fe) max. 0,005 %
Lead (Pb) max. 0,005 %
Magnesium (Mg) max. 0,02 %
Nickel (Ni) max. 0,005 %
Potassium (K) max. 0,05 %