Cubetas para espectrofotómetro, NanoCuvette™ One
Proveedor: cphnano
17 3
634-1176EA 0 EUR
634-1176 634-1177
Cubetas para espectrofotómetro, NanoCuvette™ One
Cubetas Cubetas para espectrofotómetros
Obtenga una cuantificación precisa actualizando un espectrofotómetro UV-Vis con cubetas de fácil uso. La NanoCuvette™ One amplía las capacidades de un espectrofotómetro UV/Vis para incluir la cuantificación mediante el índice de refracción para el control de calidad, la cinética y las mediciones de muestras de 0,5 μl.
  • Excelente para el control de calidad, la cinética y las concentraciones sin etiquetas de una amplia gama de muestras
  • Todas las principales marcas de espectrofotómetros UV/Vis son compatibles desde el primer momento
  • Basado en una cubeta de PMMA semidesechable y reutilizable para mediciones de bajo coste
  • Resultados independientes de la limpieza, los errores de pipeteo y los errores de transcripción
  • Rango combinado de índice de refracción de la superficie de 1,0 a 1,6 nD y absorbancia de 300 a 1100 nm
  • Mediciones de 0,5 µl y 2 ml con un solo producto en instrumentos UV/Vis
  • Cada cubeta está marcada para la trazabilidad y el acceso a los datos de calibración en línea
Ahora los usuarios pueden medir muestras de proteínas de bajo volumen de 0,5 µl a bajo coste en segundos utilizando un espectrofotómetro convencional, dispensando una gota y aplanándola en el filtro óptico de NanoCuvette™ One. Este método permite realizar mediciones rápidas sin diluir de los parámetros estáticos relevantes con el menor volumen de muestra de cualquier solución del mercado actual.
El filtro óptico dentro de la cubeta consiste en cristales fotónicos a escala nanométrica con un principio de medición de guía de luz como las Resonancias de Plasmón Superficial (SPR). Se puede analizar tanto el espectro de absorbencia como el índice de refracción de la muestra.