UV/visible spectrophotometers, XD 7000 (Vis) and XD 7500 (UV-Vis)
Proveedor: Lovibond
71307000 71307500
LOVI71307000EA 4990 EUR
LOVI71307000 LOVI71307500
UV/visible spectrophotometers, XD 7000 (Vis) and XD 7500 (UV-Vis)
Espectrofotómetros y Fotómetros Espectrofotómetros UV/Vis
Los instrumentos de la Serie XD son ideales para el análisis de rutina y espectral. Como verdaderos polifacéticos, los XD 7000 y XD 7500 facilitan las rutinas de trabajo, especialmente con el reconocimiento automático de métodos mediante códigos de barras, el reconocimiento automático de cubetas y más de 150 métodos preprogramados. Además del control de calidad analítica, también apoyan las Buenas Prácticas Laborales (BPL). Los instrumentos están disponibles junto con cubetas con código de barras y una amplia gama de accesorios de una sola fuente, lo que también es fácil de llevar en la cartera. La óptica de haz de referencia de alta calidad, la facilidad de uso, el fácil manejo y la aplicabilidad global multilingüe completan la versatilidad de los espectrofotómetros VIS y UV/VIS, que también están equipados para un uso flexible in situ.
  • Óptica de haz de referencia de gran valor
  • Identificación automática de las pruebas mediante un sistema de códigos de barras
  • Identificación automática de cubetas
  • Compatibilidad con el aseguramiento analítico de la calidad
  • Más de 150 métodos analíticos preprogramados
  • Métodos de medición de varias etapas y longitudes de onda que se pueden programar libremente
  • Mediciones cinéticas
  • Pantalla a color de alto brillo, Puertos Ethernet, USB A y USB B
Tecnología de vanguardia: Los espectrofotómetros XD 7000 y XD 7500 están equipados con tecnología de haz de referencia VIS / UV, respectivamente, VIS.
Identificación automática de prueba: Cada uno de los más de 150 métodos Lovibond® preprogramados se identifica por código de barras, igual que el tipo de cubeta.
Aseguramiento analítico de la calidad: Los procedimientos estándar de aseguramiento analítico de la calidad admiten la comprobación del fotómetro, el sistema general (incluyendo la metodología química) y los efectos de matriz.
Niveles de seguridad integrados: Los aparatos admiten la asignación de contraseñas y de hasta tres niveles de autorización diferentes.
Funciones adicionales: Medición de la transmisión y la absorción, exploración espectral, análisis cinéticos y creación de métodos personalizados.
Interfaces de procesamiento de datos: Desea procesar los datos por su cuenta Los puertos Ethernet, USB B y USB A para disco duro externo, teclado, escáner de códigos de barra e impresora permiten dar forma a diferentes variantes.