Trietilamina ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: TEA
85908.180EA 53.5 EUR
85908.180 85908.260 85908.290 85908.320 85908.460
Trietilamina ≥99%, GPR RECTAPUR®
Trietilamina
Formula: (C₂H₅)₃N
Pto. Ebullición: 90 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –115 °C
Densidad: 0,729 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009051
Núm. CAS: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3 (8),
Índice Merck: 13,09740
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay ≥ 99%
IR Spectrum Passes test
Índice de refracción (20°C) 1,399 - 1,401
Water ≤ 0,2 %