VWR®, Revestimientos de tanque Avantor 3D de un solo uso con drenaje inferior
Proveedor: VWR Collection
734-3362EA 1900 EUR
734-3362 734-3363 734-3365
VWR®, Revestimientos de tanque Avantor 3D de un solo uso con drenaje inferior
Bolsas Bolsas de medios
Estos revestimientos de tanques son bolsas de un solo uso con la parte superior abierta, diseñadas para encajar en recipientes cilíndricos.
  • No hay que limpiar después de la preparación de los medios
  • Película multicapa de calidad médica
  • Para aplicaciones de bioprocesos
  • Se entrega irradiada con rayos gamma y lista para su uso
Estas bolsas, que tienen un desagüe en el fondo, se utilizan como revestimiento dentro de un recipiente para evitar la limpieza del mismo después de la preparación de medios y tampón. Después de instalar el Tank Liner en un recipiente y llenarlo de líquido, se puede añadir polvo al recipiente y comenzar el proceso de mezclado utilizando un agitador aéreo. Una vez terminada la mezcla, es posible bombear el líquido mezclado en bolsas estériles utilizando un filtro estéril para tener medios y tampones estériles.
Los revestimientos de tanques están fabricados con una película multicapa limpia de calidad médica diseñada para aplicaciones de bioprocesos. La capa de contacto con el fluido es un LLDPE de grado médico. Para minimizar la difusión de gases, se coextruye una capa de EVOH entre las capas interior y exterior La capa exterior de resistencia sin contacto está formada por poliamida y se coextruye con polietileno para crear una capa de unión.
Certificaciones: La película es USP Clase VI y está libre de componentes derivados de animales (ADCF).