Portaobjetos para microscopio, Corning®
Proveedor: Corning
2947-75X25 2947-75X38 2947-75X50 2948-75X25 2949-75X25 2947-75X50_72
734-4035EA 377.83 EUR
734-4035 734-4036 734-4037 734-4039 734-4040 CORN2947-75X50_72
Portaobjetos para microscopio, Corning®
Portaobjetos Portaobjetos de microscopios
Estos portaobjetos están esmerilados en una cara o ambas. También pueden ser lisos.
  • Claridad reforzada gracias a material específico seleccionado, vidrio blanco
  • Los portaobjetos esmerilados están pulidos con chorro de arena; tienen zona de fácil escritura y lectura
  • Se examina cada portaobjetos para comprobar que no presentan astillas y que sus extremos son resistentes antes de su envío