Bomba de tornillo para aplicaciones no corrosivas, VACUU· PURO® 10
Proveedor: Vacuubrand
181-0598EA 8880 EUR
181-0598 181-0618 181-0599
Bomba de tornillo para aplicaciones no corrosivas, VACUU· PURO® 10
Bombas Bombas de vació
VACUU·PURE 10 dry screw pump reliably delivers the benefits of oil-free vacuum technology in the pressure range down to 10⁻³ mbar. VACUU·PURE 10 combines three important benefits for the user: 100% oil-free, no abrasion, and no wear parts.
  • Rango de vacío 10⁻³ mbar
  • 100% libre de aceite
  • Sin abrasión
  • Sin piezas de desgaste
VACUU·PURE® 10 es ideal para procesos limpios que requieren un vacío seco y libre de hidrocarburos. Los husillos de la bomba de tornillo funcionan sin contacto y, por lo tanto, están libres de abrasión y desgaste. La bomba de tornillo está especialmente diseñada para procesos en el rango de vacío de hasta 10⁻³ mbares, sin embargo, a diferencia de otras tecnologías de vacío. se puede utilizar a través de todo el rango de presión, desde la presión atmosférica hasta su vacío final. La evacuación de sistemas aún más grandes desde la presión atmosférica hasta el rango de vacío de 10⁻³ mbares se puede hacer sin cambiar la bomba de vacío.
Información para pedidos: Bomba completamente montada, lista para su uso, conexión con pequeña brida KF DN 25 (2×centros y anillos de sujeción incluidos), con manual.