Valoradores, Titronic® 500 y TitroLine® 7000
Proveedor: SI Analytics
285220140 285220150 285220170 285220210 285220220 285220160
661-0114EA 6570 EUR
661-0114 661-0115 SCOI285220170 661-0117 661-0121 661-0116
Valoradores, Titronic® 500 y TitroLine® 7000
Valoradores
Los valoradores automáticos TitroLine® 7000 se utilizan en los laboratorios de las compañías de suministro de agua y en las plantas de tratamiento de aguas residuales para las industrias alimentaria y química. Entre las aplicaciones habituales se encuentran la volumetría de la alcalinidad y el dióxido de carbono, nitrógeno (Kjeldahl), cloruro, DQO, ácido total, número de yodo y otros números específicos. La bureta con pistón Titronic® 500 se utiliza en todos los sectores. Todas las aplicaciones presentan valoración manual y tareas de dosificación y preparación de las muestras.
  • Pantalla TFT brillante de alto contraste
  • Las unidades intercambiables compactas (5/10/20/50 ml) pueden almacenar todos los datos específicos de los reactivos, así como el tamaño de la unidad (TitroLine® 7000)
  • Las conexiones del agitador, teclado, impresora, la balanza, el PC y el dispositivo de almacenamiento USB se pueden realizar a través de 3 puertos USB y 2 puertos RS232
  • La fórmula y los métodos estándar ahora permiten generar de una forma sencilla hasta 50 métodos definidos por el propio usuario
  • Funciones manuales: valoración manual, tareas de dosificación y fórmulas para diversos cálculos
TitroLine® 6000 basic unit: Supplied with magnetic stirrer TM 235, exchangeable unit (10, 20 or 50 ml), incl. brown glass bottle for titration reagent, GL 45 and S 40 bottle adapters, hoses, drip off tube and titration tip.
TitroLine® 7000 basic unit: Supplied with magnetic stirrer TM 235, exchangeable unit (10, 20 or 50 ml), incl. brown glass bottle for titration reagent, GL 45 and S 40 bottle adapters, hoses, drip off tube and titration tip.
Información para pedidos: La unidad básica Titronic® 500 se suministra con agitador magnético TM 235, unidad intercambiable (20 ml), varilla de soporte TZ 1510, pinza de electrodos Z 305, controlador manual TZ 3880 y fuente de alimentación de 100 - 240 V.
Unidad básica TitroLine® 7000 suministrada con agitador magnético TM 235, unidad intercambiable (10, 20 o 50 ml), incluye botella de vidrio marrón para reactivo de valoración, adaptadores de botellas GL 45 y S 40, mangueras, tubo antigoteo y punta de valoración.