Circuladores de calefacción, series MAGIO™ MS y MX
Proveedor: JULABO GmbH
9032504 9033506 9033512 9033526
461-1423EA 4454 EUR
461-1423 461-1424 461-1425 461-1426
Circuladores de calefacción, series MAGIO™ MS y MX
Termostatos con circulación Sistemas de circulación abierta Baños con circuladores integrales
La serie MAGIO™ de circuladores de calefacción funciona con un rango de temperatura de trabajo de 20 a +300 °C y una capacidad de calefacción de hasta 3 kW. Con su potente bomba de presión/succión, las unidades MAGIO™ son ideales para aplicaciones de temperatura externa. Una amplia gama de accesorios y una excelente dinámica significan que los circuladores MAGIO™ pueden adaptarse de forma modular e individual a las aplicaciones.
  • El programador integrado permite ejecutar perfiles de tiempo de temperatura
  • Las piezas húmedas de acero inoxidable significan que las unidades son ideales para aplicaciones externas exigentes
  • Apagado automático en caso de alta temperatura o bajo nivel de líquido para evitar posibles daños
  • Pantalla brillante y fácil de leer
  • Los tanques de baño tienen un aislamiento térmico de alta calidad para ahorrar energía y un grifo de desagüe incorporado
  • Potente bomba de presión/succión de ajuste continuo
La moderna pantalla táctil TFT a color de alta resolución tiene una interfaz de usuario multilingüe y muestra toda la información importante de un vistazo. Tres grandes pantallas principales predefinidas muestran claramente datos y gráficos con varias prioridades de aplicación. Todas las funciones de la pantalla son fáciles de operar con la punta de un dedo.
Las interfaces modernas hacen que el control remoto sea fácil y la gestión práctica de datos sea posible, además de permitir la integración en estructuras de procesos. Todas las unidades MAGIO™ tienen conexión PT100 integrada, interfaz USB, RS232 y Ethernet. Las interfaces analógicas están disponibles como accesorios opcionales.
Máx. caudal / máx. presión:
31 L/min, 0,92 bar (presión), 0,4 bar (succión)
Certificaciones: Classification III according to DIN 12876-1
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20.