Circuladores refrigerados y calefactores, series MAGIO™ MS
Proveedor: JULABO GmbH
9032704 9032705 9032707 9032713.N1 9032713.S1 9032714.N1 9032714.S1 9032716.N1 9032715.N1 9032717.N1 9032728.N1
461-1429EA 7960 EUR
461-1429 461-1430 461-1432 461-1433 461-1434 462-0638 462-0639 462-0640 JULA9032715.N1 JULA9032717.N1 JULA9032728.N1
Circuladores refrigerados y calefactores, series MAGIO™ MS
Termostatos con circulación Sistemas de circulación abierta Circuladores de calentamiento / enfriamiento
Las series MAGIO™ de circuladores de refrigeración y calefacción funcionan con un rango de temperatura de trabajo de –50 a +300 °C y una capacidad de calefacción de hasta 3 kW. Con su potente bomba de presión/succión, las unidades MAGIO™ son ideales para aplicaciones de temperatura externa. Una amplia gama de accesorios y una excelente dinámica hacen que los circuladores MAGIO™ se puedan adaptar modular e individualmente a las aplicaciones.
  • Pantalla brillante y de fácil lectura
  • El programador integrado permite ejecutar perfiles de temperatura y tiempo
  • Las piezas húmedas de acero inoxidable hacen que las unidades sean ideales para aplicaciones externas exigentes
  • Apagado automático en caso de alta temperatura o bajo nivel de líquido para evitar posibles daños
  • Los tanques de baño tienen un aislamiento térmico de alta calidad para ahorrar energía y un grifo de drenaje incorporado
  • Bomba de succión/presión potente y continuamente ajustable
  • Opción de modelos con refrigerante natural ecológico
La moderna pantalla táctil TFT a color de alta resolución tiene una interfaz de usuario multilingüe y muestra toda la información importante de un vistazo. Tres pantallas principales grandes y predefinidas muestran claramente datos y gráficos con varias prioridades de aplicación. Todas las funciones de la pantalla son fáciles de operar con la yema de un dedo.
Las interfaces modernas hacen posible la gestión de datos fácil y práctica del control remoto, además de permitir la integración en las estructuras de proceso. Todas las unidades MAGIO™ tienen conexión PT100 integrada, interfaz USB, RS232 y Ethernet. Las interfaces analógicas están disponibles como accesorios opcionales.
Flujo máx./presión máx.: 31 L/min, 0,92 bar (presión), 0,4 bar (succión)
Certificaciones: Clasificación III según DIN 12876-1. Clase de protección IP según DIN EN 60529: IP 21.
Información de suministro: Se suministra con tapa de baño y dos accesorios dentados para tubos de 8 y 12 mm de diámetro interior (conexiones de bomba M16×1 macho).
Precaución: Nota: capacidad de enfriamiento a +20; 0; −10; −20; −30 y −40 °C