Dimetil sulfóxido ≥99.5% (por GC), HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Proveedor: VWR Chemicals
85922.290EA 135 EUR
85922.290 85922.320
Dimetil sulfóxido ≥99.5% (por GC), HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Dimetil sulfóxido
Formula: (CH₃)₂SO
Pto. Ebullición: 189 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 18,5 °C
Densidad: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002089
Núm. CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
IR: 01-2119431362-50
Índice Merck: 13,03285
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (by GC) min. 99,5  %
Water (KF) max. 0,05 %
Acidity max. 0,0005 meq/g
Residue on Evaporation max. 0,001 %
UV - transmition (1 cm, water):
280 nm min. 60  %
300 nm min. 75  %
320 nm min. 90  %
330 nm min. 95  %
360 nm min. 98  %
Fluorescence (as quinine):
365 nm max. 2 ppb