Sistemas de purificación de agua, Milli-Q® IQ 7003/05/10/15
Proveedor: Merck
ZIQ7003T0C ZIQ7005T0C ZIQ7010T0C ZIQ7015T0C
171-1378EA 20080 EUR
171-1378 171-1379 171-1380 171-1381
Sistemas de purificación de agua, Milli-Q® IQ 7003/05/10/15
Purificación de agua Sistemas de agua pura y ultra pura
Un sistema integrado de agua pura y ultapura que es inteligente, fácil de usar y respetuoso con el medio ambiente.
  • Suministra agua pura y ultrapura desde hasta 4 dispensadores POD
  • Cuatro caudales de producción de agua pura (3, 5, 10 o 15 L/h)
  • Tres tamaños de depósitos (25, 50 ó 100 L)
  • Opciones de instalación sin espacio y sin desorden, en la pared, debajo o sobre la mesa de laboratorio
  • Amplia selección de aplicaciones POD-Paks, para satisfacer todas las necesidades de su aplicación
  • Planes de servicio a medida y una gama de opciones de asistencia adicionales
El sistema Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015 es un sistema de purificación de agua moderno y completamente integrado que suministra agua tanto de una calidad superior ultrapura (tipo 1) y pura (tipo 2) directamente de un grifo de agua. Integra una tecnología de electrodesionización Elix® (EDI) pantalla táctiles intuitivas, dispensadores Q-POD® ultrapuro y E-POD® puro y lámparas UVA libres de mercurio. El sistema proporciona un diseño compacto y ergonómico para mejorar la productividad en el laboratorio, reducir los desechos y acelerar la investigación.
Magnificar la eficiencia diaria:
Los dispensadores E-POD® y Q-POD® son compactos, ergonómicos e intuitivos, lo que hace que el trabajo de laboratorio sea más fácil y agradable que nunca. La huella menor en los bancos ahorra espacio.
Operación respetuosa con el medio ambiente:
Lámparas UV libres de mercurio, menos residuos de agua y gestión de datos sin papel.
Inteligencia mejorada:
HMI inteligente e intuitivo con información clara sobre el estado, alertas, alarmas y consecuencias y conectividad con el nuevo Wi-Fi habilitado.
Minimizar la incertidumbre -Magnificar la fiabilidad:
Los POD-Paks proporcionan la solución perfecta para satisfacer sus necesidades de aplicaciones varias. Cada pulidor Application-Pak se dirige a contaminantes específicos y los elimina directamente en el dispensador POD.
Certificaciones: Los sistemas Milli-Q® IQ 7003 y Milli-Q® IQ 7005 han sido probados por una empresa independiente y acreditada para el cumplimiento de las directivas CE relacionadas con la seguridad y la compatibilidad electromagnética. El informe se puede consultar previa solicitud. Además, el sistema Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015 se construye usando componentes y prácticas recomendadas por UL y presenta el marcado cUL.