VWR®, Bomba peristáltica, alimentación
Proveedor: VWR Collection
181-0590EA 2220 EUR
181-0590 181-0591 181-0592 181-0593
VWR®, Bomba peristáltica, alimentación
Bombas Bombas peristálticas
Las variantes de bombas peristálticas VWR® ofrecen una selección de bombas de alimentación con diferentes cabezales de bomba integrados en la carcasa de la bomba. Cubren un amplio espectro de áreas de aplicación en el laboratorio y en la industria.
  • Los cabezales de bomba están hechos de plástico PPS duradero, cabezales de bomba de un solo canal y de varios canales, integrados en la carcasa de la bomba
  • Alimentación precisa con rotación derecha-izquierda gracias al motor ajustable con precisión
  • Operación con motor sin escobillas DC, 110 - 240 VDC, 50/60 Hz
  • La robustez y la estabilidad evitan oscilaciones y vibraciones de pulsación
  • Control de la bomba peristáltica a través de interfaces DB-25
  • El rango de velocidad y el caudal dependen del cabezal de la bomba utilizado
  • Panel de control integrado en la carcasa de la bomba
El potente motor de CC sin escobillas, potente y sensible al mismo tiempo, es ideal para todas las aplicaciones de bombeo. Las bombas peristálticas VWR® garantizan una alimentación precisa en rangos de velocidad de 0 a 400 min⁻¹ para tasas de flujo mínimas hasta 4200 ml/min. Esto significa que los medios con una alta viscosidad también se pueden dispensar con precisión. La navegación sencilla e intuitiva del menú a través del panel de control, integrado en la carcasa de la bomba, permite la programación y el cambio de los parámetros de alimentación.
PFP 5408 and PFP 5808 multi-channel feeding pumps as well as the PFP 5116 and PFP 5124 single-channel feeding pumps are complete peristaltic pump systems. These largely maintenance-free peristaltic pumps are characterised by a clear menu navigation, precise liquid feeding and various options for external control of the feeding pump with the existing interfaces. Selection options for flow rate, change of direction of the pump head and a range of other intelligent functions.