Hornos de mufla con puerta plegable, Tmax 1100 °C y controlador R7, serie LE (LE 1/11 - LE24/11)
Proveedor: NABERTHERM
LE013K17N1 LE022K17N1 LE062K17N1 LE142K17N1 LE241K17N1
455-0927EA 2050 EUR
455-0927 455-0928 455-0929 455-0930 455-0934
Hornos de mufla con puerta plegable, Tmax 1100 °C y controlador R7, serie LE (LE 1/11 - LE24/11)
Hornos Hornos
Con su convincente relación precio/rendimiento y las rápidas tasas de calentamiento, estos hornos compactos de manguito son perfectos para muchas aplicaciones en el laboratorio. Características de calidad como la cubierta de horno de doble carcasa de acero inoxidable libre de óxido y su construcción compacta y ligera. Los elementos calefactores envueltos en tubos de vidrio de cuarzo hacen que estos modelos sean socios fiables para su aplicación. Los hornos tienen Tmax 1100 °C, temperatura de trabajo de 1050 °C.
  • Calentamiento desde dos lados a través de elementos calefactores protegidos en tubos de vidrio de cuarzo
  • Tiempos de calentamiento rápidos
  • Uso exclusivo de materiales aislantes sin categorización según el Reglamento CE Nº 1272/2008 (CLP). Esto significa explícitamente que no se utiliza lana de silicato de alumino, también conocida como 'fibra cerámica refractaria' (RCF), que está clasificada y posiblemente es cancerígena
  • Sustitución de elementos calefactores y aislamientos fáciles de mantener
  • La puerta abatible puede utilizarse como plataforma de trabajo
Estos hornos están equipados con el controlador no programable R7. Todas las unidades requieren una fuente de alimentación monofásica de 220 a 240 V.
* Uniformidad de temperatura de ±5 K en un espacio de trabajo vacío por encima de 800 °C.
Información para pedidos: Los accesorios opcionales incluyen chimenea, chimenea con ventilador (sólo para LE 6/11 - LE 24/11) o convertidor catalítico con ventilador (sólo para LE 6/11 - LE 24/11).
Precaución: La temperatura máxima de funcionamiento continuo debe ser 50 °C inferior a la temperatura máxima del modelo mostrado en la tabla.
Tiempos de calentamiento de la nota de refencia: tiempo de calentamiento del horno vacío y cerrado hasta Tmax -100 K (Si está conectado a 230 V 1/N/PE).