Ortofosfato de tripotasio trihidrato ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Potasio fosfato trisódico trihidrato, tri-Potasio fosfato trihidrato
26937.290EA 241 EUR
26937.290 26937.460
Ortofosfato de tripotasio trihidrato ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR®
Ortofosfato de tripotasio trihidrato
Formula: K₃O₄P·3H₂O
MW: 266.31 g/mol
Densidad: 3.12
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151709
Núm. CAS: 22763-03-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay ≥ 98.0 %
Appearance White hygroscopic powder
Identification Passes test
di-Potassium hydrogen phosphate ≤ 2.0 %
Free alkali (as KOH) ≤ 1.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 20 ppm
Total N (Nitrogen) ≤ 10 ppm
Cl (Chloride) ≤ 30 ppm
As (Arsenic) ≤ 1 ppm
Fe (Iron) ≤ 10 ppm
Na (Sodium) ≤ 0.5 %