1,2-Dicloroetano ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Etileno cloruro, Cloruro de etileno
85923.290EA 74.3 EUR
85923.290 85923.320
1,2-Dicloroetano ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
1,2-Dicloroetano
Formula: ClH₂CCH₂Cl
Densidad: 1,254 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 13 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000963
Núm. CAS: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
UN: 1184
ADR: 3 (6.1),II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) min. 99,8 %
Water (KF) max. 0,01 %
Titrable Acid (meq/g) max. 0,0005
Residue after Evaporation max. 0,0005 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs water)
240 nm max. 0,3
250 nm max. 0,07
270 nm max. 0,009