Bencina de petróleo, 100…140 °C, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
23857.320EA 91.4 EUR
23857.320 23857.460
Bencina de petróleo, 100…140 °C, GPR RECTAPUR®
Bencina de petróleo
Pto. Ebullición: 100…140 °C (1013 hPa)
Densidad: 0.7
Pto. de inflamación: -10
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081849
Núm. CAS: 64742-49-0
UN: 1268
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Substances coloured by H₂SO₄ Passes test
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Density (20/4) 0.690 - 0.750
Distillation (min. 90 %) 100 - 140 °C
Evaporation residue Max. 20 ppm