Cloral hidrato 98.5-101% (by acidimetry), GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: 2,2,2-Tricloro-1,1-etanodiol
85909.260EA 131 EUR
85909.260 85909.460
Cloral hidrato 98.5-101% (by acidimetry), GPR RECTAPUR®
Cloral hidrato
Formula: Cl₃CCH(OH)₂
MW: 165.4 g/mol
Pto. Ebullición: 97.5
Pto. de fusión: 52 °C
Densidad: 1.901
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044479
Núm. CAS: 302-17-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,02113
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (acidimetric) 98,5 – 101 %
Identification Passes test
Acidity Passes test
Appearance of solution (10%, H₂O) Clear and colourless
pH (10%, H₂O) 3,5 – 5,5
Chlorides (Cl) Max. 0,01 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0,002 %
Toluene Max. 0,089 %
Chloral alcoholate Passes test
Substances darkened by H₂SO₄ Passes test
Residue on ignition Max. 0,1 %