Sodio dihidrogenofosfato, anhidro ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos:
Sodio fosfato prim.
85916.150EA
94.4
EUR
85916.150
85916.230
Sodio dihidrogenofosfato, anhidro ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Sodio dihidrogenofosfato
Formula:
NaH₂PO₄ MW: 119.98 g/mol Pto. de fusión: ∼650 °C Densidad: 0.9996 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003527 Núm. CAS: 7558-80-7 EINECS: 231-449-2 IR: 01-2119489796-13 Índice Merck: 12,08806 |
Resultados test especificaciones
Assay | ≥ 99 % |
Appearance | White crystalline powder |
Filter test | Conforms to standard |
RP gradient test | Conforms to standard |
Solubility in water (0.1 g/ml; 25°C) | Colourless, complete |
pH (20°C; 10 %) | 4,0 - 4,5 |
Absorbance (210 nm) (0.5 mol/l) | ≤ 0,1 |
Absorbance (260 nm) (0.5 mol/l) | ≤ 0,06 |
Absorbance (280 nm) (0.5 mol/l) | ≤ 0,04 |
Absorbance (320 nm) (0.5 mol/l) | ≤ 0,02 |
Absorbance (500 nm) (0.5 mol/l) | ≤ 0,02 |