Resina para cromatografía de intercambio de iones, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyPEI multimodal
Proveedor: Avantor
7585-01EA 207.71 EUR
7585-01 7585-03 7585-05 7585-04 7585-02
Resina para cromatografía de intercambio de iones, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyPEI multimodal
Sorbentes para cromatografía Sorbentes para HPLC
La resina para cromatografía de intercambio iónico (IEX) multimodal J.T.Baker® BAKERBOND® PolyPEI funciona como una resina de intercambio aniónico débil con una selectividad mejorada para la separación superior en aplicaciones de cromatografía de procesos.
Activada por una química propia de superficie que combina la funcionalidad del intercambio aniónico débil con la hidrofilicidad, los medios de cromatografía de intercambio catiónico multimodal BAKERBOND® PolyPEI utilizan su selectividad única para permitir un rendimiento de mayor purificación en una amplia gama de productos biofarmacéuticos.
Diseñada y fabricada por Avantor según los elevados estándares establecidos por nuestra marca de productos químicos J.T.Baker®, la resina de intercambio iónico BAKERBOND® PolyPEI se puede utilizar con otras resinas J.T.Baker® BAKERBOND® para mejorar su potencia separadora de los pasos del proceso de la cromatografía.
Información para pedidos: 1 ml and 5 ml lab columns are also available under complementary products.
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable
pH de trabajo 2-14