Resina para cromatografía de intercambio de iones, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyQUAT multimodal
Proveedor: Avantor
La resina para cromatografía de intercambio iónico (IEX) multimodal J.T.Baker® BAKERBOND® PolyQUAT funciona como una resina de intercambio aniónico fuerte con una selectividad mejorada para la separación superior en aplicaciones de cromatografía de procesos.
Activada por una química propia de superficie que combina la funcionalidad del intercambio aniónico fuerte con sitios de intercambio aniónico débil y hidrofilicidad, los medios de cromatografía de intercambio catiónico multimodal BAKERBOND® PolyQUAT utilizan su selectividad única para permitir un rendimiento de mayor purificación en una amplia gama de productos biofarmacéuticos.
Diseñada y fabricada por Avantor según los elevados estándares establecidos por nuestra marca de productos químicos J.T.Baker®, la resina de intercambio iónico BAKERBOND® PolyQUAT se puede utilizar con otras resinas J.T.Baker® BAKERBOND® para mejorar su potencia separadora de los pasos del proceso de la cromatografía.
Información para pedidos: 1 ml and 5 ml lab columns are also available under complementary products.