1-Metilimidazol, anhidro, AcroSeal® para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: N-Metilimidazol, N-Metil-1H-imidazol, NMI, 1-Metil-1H-imidazol
465290010 465290025
465290010.EA 438 EUR
465290010. 465290025.
1-Metilimidazol, anhidro, AcroSeal® para bioquímica
1-Metilimidazol
Formula: C₄H₆N₂
MW: 82.11 g/mol
Pto. Ebullición: 198 °C
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 1.03 g/cm³
Pto. de inflamación: 92 °C
Número MDL: MFCD00005292
Núm. CAS: 616-47-7
UN: 2922
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid (May discolor to yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4955 to 1.4975 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %