Cazo de muestreo, mango largo, desechable, LaboPlast®/SteriPlast®
Proveedor: BURKLE
5378-5022 5378-5021
331-0358EA 32.7 EUR
331-0358 331-0359
Cazo de muestreo, mango largo, desechable, LaboPlast®/SteriPlast®
Palas
El cazo de muestreo está diseñado para la toma de muestras de líquidos y de sustancias viscosas, así como polvos y granulados.
  • PS, blanca
  • Embalaje individual y esterilización opcional
  • Llegan a cualquier rincón
  • Longitud del mango 300 mm
  • Para un solo uso
  • Fabricados en sala blanca (sala blanca de clase 7)
El cazo tiene un borde inferior liso y esquinas redondeadas. Con él pueden alcanzarse todos los rincones del recipiente o recoger la sustancia directamente del fondo del recipiente. Un mango largo con entalladuras para los dedos permite el agarre con firmeza y trabajar con precisión. El cazo desechable puede utilizarse en los sectores farmacéutico, químico y cosmético, así como en las industrias de alimentación y piensos.
Certificaciones: Homologación de la FDA y para alimentos en la UE.