Cuchara de muestreo, mango largo, desechable, LaboPlast®/SteriPlast®
Proveedor: BURKLE
5378-5002 5378-5001 5378-5006 5378-5005
331-0323EA 29.5 EUR
331-0323 331-0324 331-0325 331-0326
Cuchara de muestreo, mango largo, desechable, LaboPlast®/SteriPlast®
Cucharas
La cuchara de muestreo con mango largo puede usarse para tomar polvo, granulados, pastas o líquidos.
  • PS, blanca
  • Embalaje individual y esterilización opcional
  • Longitud del mango 300 mm
  • Para un solo uso
  • Fabricadas en sala blanca (sala blanca de clase 7)
Con el mango largo pueden alcanzarse también los fondos de los recipientes grandes o tomarse muestras de barriles, bidones y botellas con diámetro de apertura pequeño. Gracias a las entalladuras en el mango, la cuchara desechable se siente muy cómoda y segura en la mano. La cuchara de laboratorio está diseñada para un solo uso en los sectores sensibles como el químico, farmacéutico, cosmético, de piensos y de alimentación y bebidas.
Certificaciones: Homologación de la FDA y para alimentos en la UE.