Cuchara de muestreo curvada, mango largo,
LaboPlast®/SteriPlast®
Proveedor: BURKLE
5378-5010 5378-5009
331-0335EA 31 EUR
331-0335 331-0336
Cuchara de muestreo curvada, mango largo,
LaboPlast®/SteriPlast®
Cucharas
La cuchara con cuerpo curvado está diseñada para las sustancias más diversas, p. ej. polvo, granulados, pastas o líquidos.
  • PS, blanca
  • Embalaje individual y esterilización opcional
  • Con forma curvada de la cuchara
  • Longitud del mango 300 mm
  • Para un solo uso
  • Fabricadas en sala blanca (sala blanca de clase 7)
Con la forma angulada de la cuchara pueden alcanzarse bien los rincones de un recipiente. La cuchara de plástico de mango largo permite vaciar bien los restos de los recipientes grandes y accede también a lugares de difícil acceso, p. ej. Bidones de cuello estrecho. La cuchara de muestreo puede usarse en el sector farmacéutico y químico, así como en los de alimentación y cosméticos.
Certificaciones: Homologación de la FDA y para alimentos en la UE.