Pala de muestreo, mango largo, Bio
Proveedor: BURKLE
5379-1024 5379-0024 5379-1025 5379-0025
331-0354EA 45.5 EUR
331-0354 331-0355 331-0356 331-0357
Pala de muestreo, mango largo, Bio
Palas
La pala de muestreo puede utilizarse para tomar muestras de polvos, granulados y pastas. El mango largo permite también tomar muestras en un recipiente grande con poco contenido o acceder a través de aberturas estrechas. Con el borde inferior recto de la pala puede recogerse la sustancia directamente del fondo del recipiente.
  • Producto fabricado a partir de materias primas renovables
  • Bio-PE, blanco
  • Embalaje individual y esterilización opcional
  • Longitud del mango 300 mm
  • Para un solo uso 
  • Fabricadas en sala blanca (sala blanca clase 7)
  • Homologación de
More Product Information
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact,Sustainable Materials
Certificación ambiental ACT-Label