Cazo de muestreo, mango largo, Bio
Proveedor: BURKLE
5379-1026 5379-0026
331-0362EA 38 EUR
331-0362 331-0363
Cazo de muestreo, mango largo, Bio
Palas
El cazo de muestreo está diseñado para la toma de muestras de líquidos y de sustancias viscosas, así como polvos y granulados. El cazo tiene un borde inferior liso y esquinas redondeadas. Con él pueden alcanzarse todos los rincones del recipiente o recoger la sustancia directamente del fondo del recipiente. Un mango largo con entalladuras para los dedos permite el agarre con firmeza y trabajar con precisión.
  • Producto fabricado a partir de materias primas renovables
  • Embalaje individual y esterilización opcional, para un solo uso 
  • Bio-PE, blanco
  • Llegan a cualquier rincón
  • Longitud del mango 300 mm
  • Fabricadas en sala blanca (sala blanca clase 7)
  • Homologación de la FDA y para alimentos en la UE
El cazo desechable puede utilizarse en los sectores farmacéutico, químico y cosmético, así como en las industrias de alimentación y piensos.