Cuchara de muestreo, mango largo, Bio
Proveedor: BURKLE
5379-1021 5379-0021 5379-1022 5379-0022
331-0327EA 34.7 EUR
331-0327 331-0328 331-0329 331-0330
Cuchara de muestreo, mango largo, Bio
Cucharas
La cuchara de muestreo con mango largo puede usarse para tomar polvo, granulados, pastas o líquidos. Con el mango largo pueden alcanzarse también los fondos de los recipientes grandes o tomarse muestras de barriles, bidones y botellas con diámetro de apertura pequeño. Gracias a las entalladuras en el mango, la cuchara desechable se siente muy cómoda y segura en la mano.
  • Producto fabricado a partir de materias primas renovables
  • Bio-PE, blanco
  • Embalaje individual y esterilización opcional
  • Longitud del mango 300 mm
  • Para un solo uso 
  • Fabricadas en sala blanca (sala blanca clase 7)
  • Homologación de la FDA y para alimentos en la UE
La cuchara de laboratorio está diseñada para un solo uso en los sectores sensibles como el químico, farmacéutico, cosmético, de piensos y de alimentación y bebidas.