Rasqueta de muestreo blanca, desechable, LaboPlast®/SteriPlast®
Proveedor: BURKLE
5378-1035 5378-0035
331-0368EA 85.3 EUR
331-0368 331-0369
Rasqueta de muestreo blanca, desechable, LaboPlast®/SteriPlast®
Espátulas
Con la rasqueta de muestreo pueden aplicarse, distribuirse o alisarse sustancias espesas, como pastas o cremas. La rasqueta llega fácilmente a los rincones en esquina y redondos de diferentes recipientes y es adecuada para raspar cuencos, eliminar residuos o rascar cucharas de medición y dosificación de Bürkle.
  • PS, blanca
  • De forma opcional, embaladas individualmente y esterilizadas
  • L×A 192×20 mm
  • Para un solo uso
  • Fabricadas en sala blanca (sala blanca de clase 7)
  • Homologación de la FDA y para alimentos en la UE
El borde largo de forma estable del rascador de plástico es ideal para cortar sustancias viscosas. Una pequeña punta en el borde largo puede utilizarse, por ejemplo, para abrir la lámina del embalaje. Además, la raspadora es apropiada para agitar y mezclar. La rasqueta desechable está diseñada para el uso en los sectores químico, farmacéutico, cosmético y de alimentación y bebidas.