Rasqueta de muestreo, desechable Bio, LaboPlast®Bio/SteriPlast®Bio
Proveedor: BURKLE
5379-1035 5379-0035
331-0372EA 101 EUR
331-0372 331-0373
Rasqueta de muestreo, desechable Bio, LaboPlast®Bio/SteriPlast®Bio
Espátulas
Con la rasqueta de muestreo pueden aplicarse, distribuirse o alisarse sustancias espesas, como pastas o cremas. La rasqueta llega fácilmente a los rincones en esquina y redondos de diferentes recipientes y es adecuada para raspar cuencos, eliminar residuos o rascar cucharas de medición y dosificación de Bürkle.
  • Producto de materias primas renovables
  • PE Bio, blanca, flexible y resistente a la rotura
  • L×A 192×20 mm
  • De forma opcional, embaladas individualmente y esterilizadas
  • Fabricadas en sala blanca (sala blanca de clase 7)
  • Homologación de la FDA y para
More Product Information
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact,Sustainable Materials
Certificación ambiental ACT-Label