Sodium metatungstate monohydrate ≥85% WO₃ basis, purum p.a., Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Peligro
|
Sinónimos:
Sodium polytungstate monohydrate, Sodium tungstate (meta) monohydrate, hexa-Sodium tungstate (W12) monohydrate
71913-100G
71913-25G
71913-100GEA
276
EUR
71913-100G
71913-25G
Sodium metatungstate monohydrate ≥85% WO₃ basis, purum p.a., Sigma-Aldrich®
Sodium metatungstate monohydrate
Reagent for the preparation of heavy liquid, for sink-float analysis.
A new medium for density-gradient centrifugation, the density can be adjusted to up to 3.1 g/ml
Formula:
Na₆O₃₉W₁₂·H₂O MW: 2986.13 g/mol (2968.12 anhy) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00061466 Núm. CAS: 12141-67-2 EINECS: 412-770-9 |