VWR®, Sistema de refrigeración sin hielo Para la preparación y almacenamiento de PCR
Proveedor: VWR Collection
525-1489EA 155 EUR
525-1489 525-1491 525-1490
VWR®, Sistema de refrigeración sin hielo Para la preparación y almacenamiento de PCR
Cajas Enfriadores de sobremesa
Este robusto refrigerador es consistente y fiable. Está fabricado en PP de ingeniería con una tapa de PC. El moderno diseño enfría más rápido en los congeladores y se mantiene frío durante más tiempo en la mesa.
  • Mejor alternativa para los baños de hielo ya que la incubación en seco reduce el riesgo de contaminación
  • El refrigerador de congelación en posición vertical permite el almacenamiento en frío de los tubos
  • El diseño del pozo impide la congelación de las muestras
  • El refrigerador totalmente sellado y con soldadura sónica mantiene el refrigerante