Cuchara para alimentos, mango largo, azul, SteriPlast®
Proveedor: BURKLE
5378-5003 5378-5007
331-0333EA 29.5 EUR
331-0333 331-0334
Cuchara para alimentos, mango largo, azul, SteriPlast®
Cucharas
La cuchara de muestreo con mango largo puede usarse para tomar polvo, granulados, pastas o líquidos. Con el mango largo pueden alcanzarse también los fondos de los recipientes grandes o tomarse muestras de barriles, bidones y botellas con diámetro de apertura pequeño. Gracias a las entalladuras en el mango, la cuchara desechable se siente muy cómoda y segura en la mano.
  • PS, azul
  • Embaladas individualmente y esterilizadas
  • Longitud del mango 300 mm
  • Utilizable según la Gestión de Cuerpos Extraños HACCP/IFS/BRC
  • Están fabricadas especialmente para la industria de alimentos, piensos y farmacéutica
  • Fabricadas en sala blanca (clase 7)
  • Homologación de la FDA y para alimentos en la UE
La cuchara de laboratorio está diseñada para un solo uso en los sectores sensibles como el químico, farmacéutico, cosmético, de piensos y de alimentación y bebidas.