Cuchara detectable, mango largo, azul, SteriPlast®
Proveedor: BURKLE
5378-5004 5378-5008
331-0331EA 39.4 EUR
331-0331 331-0332
Cuchara detectable, mango largo, azul, SteriPlast®
Cucharas
La cuchara de muestreo con mango largo puede usarse para tomar polvo, granulados, pastas o líquidos. Con el mango largo pueden alcanzarse también los fondos de los recipientes grandes o tomarse muestras de barriles, bidones y botellas con diámetro de apertura pequeño. Gracias a las entalladuras en el mango, la cuchara desechable se siente muy cómoda y segura en la mano.
  • PS detectable
  • Embaladas individualmente y esterilizadas, para un solo uso
  • Detectable con escáner de color, detector metálico o rayos X
  • Utilizable según la Gestión de Cuerpos Extraños HACCP/IFS/BRC
  • Longitud del mango 300 mm
  • Fabricadas en sala blanca (sala blanca clase 7)
  • Homologación de la FDA y para alimentos en la UE
La cuchara de laboratorio está diseñada para un solo uso en los sectores sensibles como el químico, farmacéutico, cosmético, de piensos y de alimentación y bebidas.