VWR®, Solución de extracción rápida de ADN
Proveedor: VWR Chemicals
La solución de extracción rápida de ADN proporciona una extracción rápida y eficaz de ADN listo para PCR a partir de tejidos de mamíferos y plantas. El ADN está listo en ocho minutos. El protocolo de un solo reactivo se divide en dos sencillos pasos de calentamiento, a los que puede seguir directamente el análisis por PCR, como el cribado y el genotipado.
- Preparación con un solo reactivo
- Protocolo rápido de ocho minutos
- ADN listo para PCR
- Extractos de ADN de tejidos de mamíferos, materiales vegetales y bacterias
- Reactivos no tóxicos
- Automatización sencilla
El ADN puede extraerse de muchos tipos de muestras diferentes, como colas u orejas de ratón, saliva, bacterias, material vegetal y tejidos de mamíferos. El sistema de extracción de ADN con un solo reactivo es fácilmente escalable y se puede llevar a cabo mediante plataformas robóticas automatizadas. Dependiendo del tamaño de la muestra, la extracción de ADN puede realizarse en tubos PCR o en tubos de 1,5 ml, utilizando un termociclador o un bloque térmico.
Tamaño de preparación: 100 µl
Método/formato: Extracción de ADN