VWR®, Kit PCR de genotipado de extracción rápida
Proveedor: VWR Chemicals
Este kit de PCR de genotipado de extracción rápida consta de una solución de ADN de extracción rápida y una master mix 2X de ADN polimerasa VWR® Red Taq. Es ideal para el genotipado de ADN extraído de tejidos de mamíferos, material vegetal, saliva o bacterias, proporcionando ADN listo para PCR en 8 minutos y resultados de genotipado en menos de 1,5 horas.
- Kit para genotipado
- Reactivos para extracción de ADN y PCR
- Protocolo de extracción rápida en 8 minutos
- ADN listo para PCR
- Extractos de ADN de tejidos de mamíferos y material vegetal
- Colorante de carga rojo en la master mix de PCR para carga directa en gel
La solución Fast Extract DNA Solution proporciona una extracción rápida y eficaz de ADN listo para PCR a partir de tejidos de mamíferos y material vegetal, como hojas. El ADN está listo en 8 minutos. El protocolo de un solo reactivo se divide en dos sencillos pasos de calentamiento, a los que puede seguir directamente el análisis por PCR utilizando la Red Taq DNA Polymerase 2X Master Mix. La preparación de la extracción de ADN es fácilmente escalable y puede realizarse mediante plataformas de automatización robótica. Dependiendo del tamaño de la muestra, la extracción de ADN puede realizarse en tubos PCR o en tubos de 1,5 ml, utilizando un termociclador o un bloque térmico.
La Red Taq DNA polymerase 2X Master mix es una mezcla de reacción 2X lista para usar. Basta con añadir los cebadores y el ADN extraído a la mezcla de reacción PCR para llevar a cabo con éxito la PCR. El colorante rojo y el estabilizador presentes en la formulación de la master mix permiten al usuario cargar las muestras de PCR amplificadas directamente en el gel de ADN. El colorante rojo también permite visualizar el pipeteo y la mezcla.
Tamaño de preparación: 100 + 25 µl
Método/formato: Genotipado - Extracción de ADN + PCR