Mitotano
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: o,p'-DDD, 2,4'-TDE, o,p'-TDE, 2,4'-DDD
109850010 109850050
ACRO109850010EA 46.8 EUR
ACRO109850010 ACRO109850050
Mitotano
Mitotano
  • Bioactive
Formula: C₁₄H₁₀Cl₄
MW: 320,04 g/mol
Pto. de fusión: 77…78 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00000850
Núm. CAS: 53-19-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 80 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥96.0 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.03 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %