6-Propil-2-tiouracilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Propiltiouracilo, 4-Propil-2-tiouracilo
121310250 121311000
ACRO121310250EA 83 EUR
ACRO121310250 ACRO121311000
6-Propil-2-tiouracilo ≥98%
6-Propil-2-tiouracilo
  • Bioactive
Formula: C₇H₁₀N₂OS
Pto. de fusión: 218…221 °C
Pto. de inflamación: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006041
Núm. CAS: 51-52-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellowish white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 221 °C
Titration ≥97.5 %