1,3,5-Trithiane
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
140520250 140521000
ACRO140520250EA 81.1 EUR
ACRO140520250 ACRO140521000
1,3,5-Trithiane
1,3,5-Trithiane
  • Building Block for chemical synthesis
Formula: C₃H₆S₃
Pto. de fusión: 214…215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006653
Núm. CAS: 291-21-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Carbon (C) 25.1 to 27.0
Sulfur (S) 67.1 to 72.0