Atrazina
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine
161680050 161680250
ACRO161680050EA 109 EUR
ACRO161680050 ACRO161680250
Atrazina
Atrazina
  • Bioactive
Formula: C₈H₁₄ClN₅
Pto. de fusión: 175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041810
Núm. CAS: 1912-24-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 180 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥95.0 %