Trimethylene sulphide
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
182910050 182910250
ACRO182910050EA 94.8 EUR
ACRO182910050 ACRO182910250
Trimethylene sulphide
Trimethylene sulphide
  • Building Block for chemical synthesis
Formula: C₃H₆S
Pto. Ebullición: 94…94,5 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,028
Pto. de inflamación: –2 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042751
Núm. CAS: 287-27-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
UV at 290 nm A: ≤0.1 (33% W/W)
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm