Thymoquinone
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: p-Mentha-3,6-diene-2,5-dione, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 5-Isopropyl-2-methyl-1,4-benzoquinone
305070010 305070050
ACRO305070010EA 51.3 EUR
ACRO305070010 ACRO305070050
Thymoquinone
Thymoquinone
  • Bioactive
Formula: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.20 g/mol
Pto. Ebullición: 230…232 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 43…44 °C
Pto. de inflamación: 103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001602
Núm. CAS: 490-91-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 47 °C
GC ≥97.5 %