(S)-(+)-Abscisic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
342401000 342405000
ACRO342401000EA 70 EUR
ACRO342401000 ACRO342405000
(S)-(+)-Abscisic acid ≥98%
(S)-(+)-Abscisic acid
  • Bioactive
Formula: C₁₅H₂₀O₄
Pto. de fusión: 160…163 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00066545
Núm. CAS: 21293-29-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 164 °C
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +405° to +413° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH)