5-Isopropil-2-metilfenol
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Carvacrol
368340250 368341000
ACRO368340250EA 33.9 EUR
ACRO368340250 ACRO368341000
5-Isopropil-2-metilfenol
5-Isopropil-2-metilfenol
  • Bioactive
Formula: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Pto. Ebullición: 238 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 3 °C
Densidad: 0,976
Pto. de inflamación: 106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002236
Núm. CAS: 499-75-2
UN: 3145
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %