Potasio dihidrogenofosfato para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Potasio fosfato monobásico
447370010 447370500 447372500
ACRO447370010EA 654 EUR
ACRO447370010 ACRO447370500 ACRO447372500
Potasio dihidrogenofosfato para HPLC
Potasio dihidrogenofosfato
  • analytical reagent
Formula: KH₂PO₄
MW: 136.09 g/mol
Pto. Ebullición: 100
Pto. de fusión: 253 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011401
Núm. CAS: 7778-77-0
Índice Merck: 13,07744
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Solubility (0.1 g/ml) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.05
Titration with NaOH ≥99.4 %
Gradient analysis passes test