di-Sodio hidrogenofosfato dihidrato ≥98%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Hidrogenoortofosfato de disodio dihidrato, Sodio fosfato disódico dihidrato
448150010 448150050
ACRO448150010EA 43.7 EUR
ACRO448150010 ACRO448150050
di-Sodio hidrogenofosfato dihidrato ≥98%, extra puro
di-Sodio hidrogenofosfato dihidrato
  • Reagent for chemical synthesis
Formula: Na₂HPO₄·2H₂O
Pto. de fusión: 243…245 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149182
Núm. CAS: 10028-24-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white or colorless Crystalline powder or crystals
Loss on drying 19.5 % to 21.0 % (130°C)
Solubility (5 % in water) Clear colorless
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (dried substance)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm