Tetrahydroxydiborane ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
461280050
461280250
ACRO461280050EA
97.8
EUR
ACRO461280050
ACRO461280250
Tetrahydroxydiborane ≥95%
Tetrahydroxydiborane
- Reagent for chemical synthesis
- Can be used to prepare boronic acids
Formula:
H₄B₂O₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05663888 Núm. CAS: 13675-18-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % |