Cedrol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
461420050 461420250 461421000
ACRO461420050EA 47.6 EUR
ACRO461420050 ACRO461420250 ACRO461421000
Cedrol
Cedrol
  • For flavours and fragrances
Formula: C₁₅H₂₆O
Pto. Ebullición: 294 °C
Pto. de fusión: 80 °C
Densidad: 0,98
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00062952
Núm. CAS: 77-53-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 86 °C
GC ≥96.0 %